AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
  EURLEMR196001
 :   EUROCLONE
Kaliumchlorid
  EURLEMR196001
 :  EUROCLONE
 :  7447-40-7
Kaliumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  7447-40-7
1 * 1 kg
 :  Potassiumchloride
  •  :7447-40-7
  •  :KCl
  •  :MFCD00011360
  •  :74.55 g/mol
  •  :14,07621
  •  :1420 °C (1013 hPa)
  •  :773 °C
  •  :1,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-211-8
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg