AuftragsverfolgungKontakt
N,N-Dimethylformamid | Avantor
N,N-Dimethylformamid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR177025
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
N,N-Dimethylformamid
Katalognr. EURLEMR177025
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  68-12-2
N,N-Dimethylformamid
N,N-Dimethylformamid
1 KIT
CAS Nummer:  68-12-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • CAS Nummer:68-12-2
  • Formel:HCON(CH₃)₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003284
  • Molekulargewicht:73.09 g/mol
  • Merck-Index:13,03269
  • Siedepunkt:153 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–61 °C
  • Dichte:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:57,5 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • ERREICHEN:01-2119475605-32
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
Technische Daten