AuftragsverfolgungKontakt
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
1 KIT
Catalog # EURLEMR176100
Supplier:   EUROCLONE
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Catalog # EURLEMR176100
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  1132-61-2
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
1 KIT
CAS Number:  1132-61-2
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyms:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS Number:1132-61-2
  • Formula:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL Number:MFCD00006183
  • Molecular Weight:209.27 g/mol
  • Merck Index:13,06288
  • Melting Pt:> 250 °C
  • Flash Pt:110 °C (geschlossener Tiegel)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:214-478-5
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 KIT