Methanol
1 KIT
EURLEMR173001
: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- :67-56-1
- :CH₃OH
- :MFCD00004595
- :32.04 g/mol
- :13,05984
- :64,6 °C (1013 hPa)
- :–98 °C
- :0,7918 g/cm³ (20 °C)
- :11 °C (geschlossener Tiegel)
- :Raumtemperatur
- :200-659-6
- :1230
- :3,II
- :01-2119433307-44
- VE:1 KIT
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.