AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumchlorid
Lithiumchlorid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR163500
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Lithiumchlorid
Katalognr. EURLEMR163500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  7447-41-8
Lithiumchlorid
1 KIT
CAS Nummer:  7447-41-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7447-41-8
  • Formel:LiCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011078
  • Molekulargewicht:42.39 g/mol
  • Merck-Index:13,05550
  • Siedepunkt:1382 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:614 °C
  • Dichte:2,07 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-212-3
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
Technische Daten