AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumchlorid
Glass bottle for solids, 250 g
  EURLEMR163250
 :   EUROCLONE
Lithiumchlorid
  EURLEMR163250
 :  EUROCLONE
 :  7447-41-8
Lithiumchlorid
Glass bottle for solids, 250 g
 :  7447-41-8
1 * 250 g
  •  :7447-41-8
  •  :LiCl
  •  :MFCD00011078
  •  :42.39 g/mol
  •  :13,05550
  •  :1382 °C (1013 hPa)
  •  :614 °C
  •  :2,07 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-212-3
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g