Lithiumchlorid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR163100
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7447-41-8
- Formel:LiCl
- MDL-Nummer:MFCD00011078
- Molekulargewicht:42.39 g/mol
- Merck-Index:13,05550
- Siedepunkt:1382 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:614 °C
- Dichte:2,07 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-212-3
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



