AuftragsverfolgungKontakt
Inosin | Avantor
Inosin
1 KIT
Katalognr. EURLEMR156100
Anbieter:   EUROCLONE
Inosin
Katalognr. EURLEMR156100
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  58-63-9
CAS Nummer:  58-63-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
  • CAS Nummer:58-63-9
  • Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00066770
  • Molekulargewicht:268.23 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-390-4
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT