Inosin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. EURLEMR156025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
- CAS Nummer:58-63-9
- Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
- MDL-Nummer:MFCD00066770
- Molekulargewicht:268.23 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-390-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



