AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol
Imidazol
1 KIT
Katalognr. EURLEMR155010
Ätzend
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Imidazol
Katalognr. EURLEMR155010
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazol
Imidazol
1 KIT
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Merck-Index:13,04935
  • Siedepunkt:255 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:89…90 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:135 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT