AuftragsverfolgungKontakt
G418 | Avantor
G418
1 KIT
Katalognr. EURLEMR143010
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
G418
Katalognr. EURLEMR143010
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  49863-47-0
CAS Nummer:  49863-47-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  G-418, (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol
  • CAS Nummer:49863-47-0
  • Formel:C₂₀H₄₀N₄O₁₀
  • MDL-Nummer:MFCD30541267
  • Molekulargewicht:496.552 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT