Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
G418 | Avantor

G418

Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. EURLEMR143001
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
G418
Katalognr. EURLEMR143001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  49863-47-0
G418

Glasflasche für Feststoffe, 1 g

CAS Nummer:  49863-47-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  G-418, (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol
  • CAS Nummer:49863-47-0
  • Formel:C₂₀H₄₀N₄O₁₀
  • MDL-Nummer:MFCD30541267
  • Molekulargewicht:496.552 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..