Formamid
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. EURLEMR141500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Carbamaldehyde
- CAS Nummer:75-12-7
- Formel:HCONH₂
- MDL-Nummer:MFCD00007941
- Molekulargewicht:45.04 g/mol
- Merck-Index:13,04261
- Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:2 °C
- Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:79 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-842-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL