Formamid
1 KIT
EURLEMR141001
: 75-12-7
: Carbamaldehyde
- :75-12-7
- :HCONH₂
- :MFCD00007941
- :45.04 g/mol
- :13,04261
- :210 °C (1013 hPa)
- :2 °C
- :1,1334 g/cm³ (20 °C)
- :79 °C
- :Kühlschrank
- :200-842-0
- VE:1 KIT
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
#: 31770.294
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83645.320
: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
#: 1.09439.1000
: Merck