Ethylacetat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR137025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Acetic acid ethyl ester
- CAS Nummer:141-78-6
- Formel:CH₃COOC₂H₅
- MDL-Nummer:MFCD00009171
- Molekulargewicht:88.11 g/mol
- Merck-Index:13,03792
- Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–83 °C
- Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–4 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119475103-46
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



