AuftragsverfolgungKontakt
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR135010
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   EUROCLONE
Ethidiumbromid
Katalognr. EURLEMR135010
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromid
1 KIT
CAS Nummer:  1239-45-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS Nummer:1239-45-8
  • Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011724
  • Molekulargewicht:394.31 g/mol
  • Merck-Index:13,04751
  • Siedepunkt:72 °C (0,1 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:261…264 °C
  • Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:<100 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT