AuftragsverfolgungKontakt
Ethidiumbromid | Avantor
Ethidiumbromid
Glass bottle for solids, 1 g
  EURLEMR135001
 :   EUROCLONE
Ethidiumbromid
  EURLEMR135001
 :  EUROCLONE
 :  1239-45-8
Ethidiumbromid
Glass bottle for solids, 1 g
 :  1239-45-8
1 * 1 g
 :  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  •  :1239-45-8
  •  :C₂₁H₂₀BrN₃
  •  :MFCD00011724
  •  :394.31 g/mol
  •  :13,04751
  •  :72 °C (0,1 mmHg)
  •  :261…264 °C
  •  :1,01 g/cm³ (20 °C)
  •  :<100 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :214-984-6
  •  :2811
  •  :6.1,I
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g