DEAE-Dextran
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. EURLEMR120025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Diethylaminoethyl dextran
- CAS Nummer:9015-73-0
- MDL-Nummer:MFCD00081561
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g



