Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Saccharose

D(+)-Saccharose

Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR119001
Anbieter:   EUROCLONE
D(+)-Saccharose
Katalognr. EURLEMR119001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  57-50-1
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  57-50-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS Nummer:57-50-1
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00006626
  • Molekulargewicht:342.3 g/mol
  • Merck-Index:13,08966
  • Schmelzender Platingehalt:169…170 °C
  • Dichte:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-334-9
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.