AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
1 KIT
Katalognr. EURLEMR118050
Anbieter:   EUROCLONE
D(+)-Mannose
Katalognr. EURLEMR118050
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  3458-28-4
D(+)-Mannose
1 KIT
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064122
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,05772
  • Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:133 °C
  • Dichte:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:222-392-4
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT