Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Maltose Monohydrat | Avantor

D(+)-Maltose Monohydrat

1 KIT
Katalognr. EURLEMR117500
Anbieter:   EUROCLONE
D(+)-Maltose Monohydrat
Katalognr. EURLEMR117500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  6363-53-7
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat

1 KIT

CAS Nummer:  6363-53-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • CAS Nummer:6363-53-7
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00149343
  • Molekulargewicht:360.32 g/mol
  • Merck-Index:13,05736
  • Schmelzender Platingehalt:160…165 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-716-5
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    1 KIT

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.