AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Maltose Monohydrat | Avantor
D(+)-Maltose Monohydrat
Glass bottle for solids, 250 g
  EURLEMR117250
 :   EUROCLONE
D(+)-Maltose Monohydrat
  EURLEMR117250
 :  EUROCLONE
 :  6363-53-7
D(+)-Maltose Monohydrat
D(+)-Maltose Monohydrat
Glass bottle for solids, 250 g
 :  6363-53-7
1 * 250 g
 :  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  •  :6363-53-7
  •  :C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  •  :MFCD00149343
  •  :360.32 g/mol
  •  :13,05736
  •  :160…165 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-716-5
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g