D(+)-Maltose Monohydrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR117001
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
- CAS Nummer:6363-53-7
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00149343
- Molekulargewicht:360.32 g/mol
- Merck-Index:13,05736
- Schmelzender Platingehalt:160…165 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-716-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg