AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Glass bottle for solids, 250 mg
  EURLEMR115250
 :   EUROCLONE
D(+)-Biotin
  EURLEMR115250
 :  EUROCLONE
 :  58-85-5
D(+)-Biotin
Glass bottle for solids, 250 mg
 :  58-85-5
1 * 250 mg
 :  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  •  :58-85-5
  •  :C₁₀H₁₆N₂O₃S
  •  :MFCD00005541
  •  :244.31 g/mol
  •  :13,01231
  •  :232…233 °C
  •  :1,41 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kühlschrank
  •  :200-399-3
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 mg