AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
1 KIT
Katalognr. EURLEMR115001
Anbieter:   EUROCLONE
D(+)-Biotin
Katalognr. EURLEMR115001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  58-85-5
D(+)-Biotin
1 KIT
CAS Nummer:  58-85-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00005541
  • Molekulargewicht:244.31 g/mol
  • Merck-Index:13,01231
  • Schmelzender Platingehalt:232…233 °C
  • Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-399-3
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT