Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 58 | Avantor

Brij® 58

Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. EURLEMR103250
Anbieter:   EUROCLONE
Brij® 58
Katalognr. EURLEMR103250
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9004-95-9
Brij® 58

Glasflasche für Feststoffe, 250 g

CAS Nummer:  9004-95-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
  • CAS Nummer:9004-95-9
  • Formel:C₅₆H₁₁₄O₂₁
  • MDL-Nummer:MFCD00080892
  • Molekulargewicht:1123.51 g/mol
  • EINECS:500-014-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g

Technische Daten