Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 58 | Avantor

Brij® 58

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. EURLEMR103001
Anbieter:   EUROCLONE
Brij® 58
Katalognr. EURLEMR103001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9004-95-9
Brij® 58

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  9004-95-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
  • CAS Nummer:9004-95-9
  • Formel:C₅₆H₁₁₄O₂₁
  • MDL-Nummer:MFCD00080892
  • Molekulargewicht:1123.51 g/mol
  • EINECS:500-014-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.