AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 35
1 KIT
  EURLEMR101500
 :   EUROCLONE
Brij® 35
  EURLEMR101500
 :  EUROCLONE
 :  9002-92-0
Brij® 35
1 KIT
 :  9002-92-0
1 * 1 KIT
 :  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  •  :9002-92-0
  •  :C₅₈H₁₁₈O₂₄
  •  :MFCD00080891
  •  :1199.56 g/mol
  •  :Raumtemperatur
  •  :500-002-6
  • VE:
    1 KIT