Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 35 | Avantor

Brij® 35

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. EURLEMR101001
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Brij® 35
Katalognr. EURLEMR101001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9002-92-0
Brij® 35

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  9002-92-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • CAS Nummer:9002-92-0
  • Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL-Nummer:MFCD00080891
  • Molekulargewicht:1199.56 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-002-6
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten