Bisacrylamid
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. EURLEMR095250
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
- CAS Nummer:110-26-9
- Formel:(H₂C=CHCONH)₂CH₂
- MDL-Nummer:MFCD00008625
- Molekulargewicht:154.17 g/mol
- Siedepunkt:125 °C (3,33 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:185 °C
- Dichte:1,235 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:138 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:203-750-9
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g



