AuftragsverfolgungKontakt
Bisacrylamid | Avantor
Bisacrylamid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR095050
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Bisacrylamid
Katalognr. EURLEMR095050
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  110-26-9
Bisacrylamid
Bisacrylamid
1 KIT
CAS Nummer:  110-26-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
  • CAS Nummer:110-26-9
  • Formel:(H₂C=CHCONH)₂CH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008625
  • Molekulargewicht:154.17 g/mol
  • Siedepunkt:125 °C (3,33 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:185 °C
  • Dichte:1,235 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:138 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:203-750-9
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT