Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumsulfat | Avantor

Ammoniumsulfat

1 KIT
Katalognr. EURLEMR092500
Anbieter:   EUROCLONE
Ammoniumsulfat
Katalognr. EURLEMR092500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  7783-20-2
Ammoniumsulfat

1 KIT

CAS Nummer:  7783-20-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • CAS Nummer:7783-20-2
  • Formel:(NH₄)₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003391
  • Molekulargewicht:132.14 g/mol
  • Merck-Index:13,00559
  • Schmelzender Platingehalt:336…339 °C
  • Dichte:1,78 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-984-1
  • ERREICHEN:01-2119455044-46
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    1 KIT

Technische Daten