AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumsulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
  EURLEMR092001
 :   EUROCLONE
Ammoniumsulfat
  EURLEMR092001
 :  EUROCLONE
 :  7783-20-2
Ammoniumsulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  7783-20-2
1 * 1 kg
 :  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  •  :7783-20-2
  •  :(NH₄)₂SO₄
  •  :MFCD00003391
  •  :132.14 g/mol
  •  :13,00559
  •  :336…339 °C
  •  :1,78 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-984-1
  •  :01-2119455044-46
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg