AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR089500
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Ammoniumchlorid
Katalognr. EURLEMR089500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  12125-02-9
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
1 KIT
CAS Nummer:  12125-02-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS Nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL-Nummer:MFCD00011420
  • Molekulargewicht:53.49 g/mol
  • Merck-Index:13,00510
  • Schmelzender Platingehalt:335 °C
  • Dichte:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:235-186-4
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT