AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
  EURLEMR089001
 :   EUROCLONE
Ammoniumchlorid
  EURLEMR089001
 :  EUROCLONE
 :  12125-02-9
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  12125-02-9
1 * 1 kg
 :  Ammonium muriate, Salmiac
  •  :12125-02-9
  •  :NH₄Cl
  •  :MFCD00011420
  •  :53.49 g/mol
  •  :13,00510
  •  :335 °C
  •  :1,5256 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :235-186-4
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg