Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumacetat

Ammoniumacetat

1 KIT
Codice catalogo EURLEMR088500
Irritante
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Ammoniumacetat
Codice catalogo EURLEMR088500
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  631-61-8
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat

1 KIT

Numero CAS:  631-61-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Acetic acid ammonium salt
  • Numero CAS:631-61-8
  • Formula:H₃CCOONH₄
  • Numero MDL:MFCD00013066
  • Molecular Weight:77.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00495
  • Punto di fusione:114 °C
  • Densità:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:136 °C
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:211-162-9
Specifiche

Specifiche

  • VE:
    1 KIT

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.