Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ammoniumacetat

Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. EURLEMR088250
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Ammoniumacetat
Katalognr. EURLEMR088250
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  631-61-8
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat

Glasflasche für Feststoffe, 250 g

CAS Nummer:  631-61-8
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ammonium salt
  • CAS Nummer:631-61-8
  • Formel:H₃CCOONH₄
  • MDL-Nummer:MFCD00013066
  • Molekulargewicht:77.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00495
  • Schmelzender Platingehalt:114 °C
  • Dichte:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:136 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-162-9
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g

Technische Daten