AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumacetat | Avantor
Ammoniumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. EURLEMR088001
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Ammoniumacetat
Katalognr. EURLEMR088001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  631-61-8
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  631-61-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ammonium salt
  • CAS Nummer:631-61-8
  • Formel:H₃CCOONH₄
  • MDL-Nummer:MFCD00013066
  • Molekulargewicht:77.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00495
  • Schmelzender Platingehalt:114 °C
  • Dichte:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:136 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-162-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg