AuftragsverfolgungKontakt
Agar | Avantor
Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR083001
Anbieter:   EUROCLONE
Agar
Katalognr. EURLEMR083001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:13,00184
  • Schmelzender Platingehalt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg