Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Actinomycin D

Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. EURLEMR082100
Anbieter:   EUROCLONE
Actinomycin D
Katalognr. EURLEMR082100
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  50-76-0
Actinomycin D

Glass bottle for solids, 100 mg

CAS Nummer:  50-76-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-76-0
  • Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  • MDL-Nummer:MFCD00005033
  • Molekulargewicht:1255.5 g/mol
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg

Technische Daten