Actinomycin D
Glass bottle for solids, 25 mg
Katalognr. EURLEMR082025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:50-76-0
- Formel:C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
- MDL-Nummer:MFCD00005033
- Molekulargewicht:1255.5 g/mol
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 mg