AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure | Avantor
Essigsäure
1 KIT
Katalognr. EURLEMR080025
Entzündlich
Ätzend
Anbieter:   EUROCLONE
Essigsäure
Katalognr. EURLEMR080025
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure
Essigsäure
1 KIT
CAS Nummer:  64-19-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Siedepunkt:118 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:17 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:38,5 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119475328-30
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT