AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure
1 KIT
Catalog # EURLEMR080001
Flammable
Corrosive
Supplier:   EUROCLONE
Essigsäure
Catalog # EURLEMR080001
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  64-19-7
Essigsäure
Essigsäure
1 KIT
CAS Number:  64-19-7
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyms:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Number:64-19-7
  • Formula:H₃CCOOH
  • MDL Number:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Boiling Pt:118 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:17 °C
  • Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:38,5 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 KIT
Specifications