AuftragsverfolgungKontakt
8-Chinolinol | Avantor
8-Chinolinol
1 KIT
Katalognr. EURLEMR079010
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
8-Chinolinol
Katalognr. EURLEMR079010
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  148-24-3
8-Chinolinol
8-Chinolinol
1 KIT
CAS Nummer:  148-24-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  8-Hydroxyquinoline
  • CAS Nummer:148-24-3
  • Formel:C₉H₇NO
  • MDL-Nummer:MFCD00006807
  • Molekulargewicht:145.16 g/mol
  • Merck-Index:13,04869
  • Siedepunkt:267 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:71,2 °C
  • Dichte:1,03 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-711-1
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT