2-Propanol
1 KIT
Katalognr. EURLEMR075025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- CAS Nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL-Nummer:MFCD00011674
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,05228
- Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–89 °C
- Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119457558-25
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



