2-Propanol
1 KIT
Katalognr. EURLEMR075001
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- CAS Nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL-Nummer:MFCD00011674
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,05228
- Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–89 °C
- Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119457558-25
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



