Deoxythymidine triphosphate (dTTP)
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. EURLEMR073100
Anbieter: EUROCLONE
Deoxythymidine triphosphate (dTTP)
Katalognr. EURLEMR073100
Anbieter: EUROCLONE
CAS Nummer: 18423-43-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Thymidine-5'-triphosphoric acid, Deoxythymidine triphosphate, TPP, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid, dTTP
- CAS Nummer:18423-43-3
- Formel:C₁₀H₁₇N₂O₁₃P₃
- MDL-Nummer:MFCD00080338
- Molekulargewicht:466.17 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg



