AuftragsverfolgungKontakt
Deoxythymidine triphosphate (dTTP)
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
Catalog # EURLEMR073025
Supplier:   EUROCLONE
Deoxythymidine triphosphate (dTTP)
Catalog # EURLEMR073025
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  18423-43-3
Deoxythymidine triphosphate (dTTP)
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
CAS Number:  18423-43-3
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Synonyms:  Thymidine-5'-triphosphoric acid, Deoxythymidine triphosphate, TPP, 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphoric acid, dTTP
  • CAS Number:18423-43-3
  • Formula:C₁₀H₁₇N₂O₁₃P₃
  • MDL Number:MFCD00080338
  • Molecular Weight:466.17 g/mol
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 mg