Harnstoff
5 kg
Katalognr. EURLEMR046005
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- CAS Nummer:57-13-6
- Formel:NH₂CONH₂
- MDL-Nummer:MFCD00008022
- Molekulargewicht:60.06 g/mol
- Merck-Index:13,09935
- Siedepunkt:197 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:132,7 °C
- Dichte:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-315-5
- ERREICHEN:01-2119463277-33
Technische Daten
Technische Daten
- VE:5 kg