Polyethylenglycol 8.000
1 KIT
Katalognr. EURLEMR037500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
- CAS Nummer:25322-68-3
- Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
- MDL-Nummer:MFCD01779615
- Molekulargewicht:8000 g/mol
- Merck-Index:12,07729
- Siedepunkt:250 °C (1013 hPa)
- Dichte:1,125 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-038-2
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



